5-Hydroxypicolinsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-hydroxypyridine-2-carboxylic acid
OR5545-1G OR5545-5G OR5545-100G OR5545-25G
APOSOR5545-1GEA 26.2 CHF
APOSOR5545-1G APOSOR5545-5G APOSOR5545-100G APOSOR5545-25G
5-Hydroxypicolinsäure 95%
5-Hydroxypicolinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Melting Pt: 260…264 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00661309
CAS-Nummer: 15069-92-8