Methyl-4-aminobenzoat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 4-aminobenzoate
OR55419-1KG
APOSOR55419-1KGEA
0
CHF
APOSOR55419-1KG
Methyl-4-aminobenzoat 95%
Methyl-4-aminobenzoat
Formel:
C₈H₉NO₂ MW: 151,16 g/mol Melting Pt: 110…114 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007891 CAS-Nummer: 619-45-4 |