Zimtaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: trans-Cinnamaldehyde, 3-Phenylacrylaldehyde
OR55404-100G OR55404-500G
APOSOR55404-100GEA 61 CHF
APOSOR55404-100G APOSOR55404-500G
Zimtaldehyd 98%
Zimtaldehyd
Formel: C₉H₈O
MW: 132.16 g/mol
Siedepunkt: 251
Melting Pt: -8
Dichte: 1.112
Flash-Pt: 138
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00007000
CAS-Nummer: 104-55-2
Merck Index: 12,02356