3-Chlor-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 3-Chloro-4-(ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
OR5532-1G OR5532-5G
APOSOR5532-1GEA 117 CHF
APOSOR5532-1G APOSOR5532-5G
3-Chlor-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
3-Chlor-(4-ethoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BClO₄
MW: 228,4373 g/mol
Melting Pt: 122…126 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659875
CAS-Nummer: 850568-11-5