Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Ethyl mesitylacetate
OR55298-10G
OR55298-2G
APOSOR55298-10GEA
350
CHF
APOSOR55298-10G
APOSOR55298-2G
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Ethyl-2,4,6-trimethylphenylacetate
Formel:
C₁₃H₁₈O₂ MW: 206,285 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051916 CAS-Nummer: 5460-08-2 |