(1R,2R)-1-Amino-2-indanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(1R,2R)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol, (1R,2R)-(-)-1-Amino-2-hydroxyindan, (1R,2R)-1-Aminoindan-2-ol
OR55290-1G
OR55290-5G
APOSOR55290-1GEA
149
CHF
APOSOR55290-1G
APOSOR55290-5G
(1R,2R)-1-Amino-2-indanol
(1R,2R)-(-)-1-Amino-2-indanol
Formel:
C₉H₁₁NO MW: 149,19 g/mol Melting Pt: 142…146 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08275447 CAS-Nummer: 163061-73-2 |