2-Amino-4-chlor-5-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55270-100G OR55270-25G
APOSOR55270-100GEA 542 CHF
APOSOR55270-100G APOSOR55270-25G
2-Amino-4-chlor-5-nitrophenol
2-Amino-4-chloro-5-nitrophenol
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010300
CAS-Nummer: 6358-07-2