4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55267-5G OR55267-25G
APOSOR55267-5GEA 69.6 CHF
APOSOR55267-5G APOSOR55267-25G
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 97%
4,6-Dichloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₅H₂Cl₂N₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835493
CAS-Nummer: 42754-96-1