7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55233-100MG
OR55233-1G
OR55233-250MG
APOSOR55233-100MGEA
262
CHF
APOSOR55233-100MG
APOSOR55233-1G
APOSOR55233-250MG
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
7-Chlorofuro[2,3-c]pyridine
Formel:
C₇H₄ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09834947 CAS-Nummer: 84400-99-7 |