4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-6-azaindole
OR55213-1G OR55213-5G
APOSOR55213-1GEA 129 CHF
APOSOR55213-1G APOSOR55213-5G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152.58 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16657181
CAS-Nummer: 1188313-15-6