(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR55190-1G
OR55190-5G
APOSOR55190-1GEA
95.8
CHF
APOSOR55190-1G
APOSOR55190-5G
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
(2R,4R)-4-Methylpiperidine-2-carboxylic acid
Formel:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143,1800 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03839858 CAS-Nummer: 74892-81-2 |