2-Pentin-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5519-25G
OR5519-100G
APOSOR5519-25GEA
68
CHF
APOSOR5519-25G
APOSOR5519-100G
2-Pentin-1-ol
2-Pentin-1-ol
Formel:
C₅H₈O MW: 84,12 g/mol Siedepunkt: 154 °C Dichte: 0.91 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 58 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00040915 CAS-Nummer: 6261-22-9 EINECS: 228-411-2 UN: 1987 ADR: 3,III |