Octadecyltrimethoxysilan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55171-25G OR55171-100G
APOSOR55171-25GEA 33.2 CHF
APOSOR55171-25G APOSOR55171-100G
Octadecyltrimethoxysilan 95%
Octadecyltrimethoxysilan
Formel: C₂₁H₄₆O₃Si
Siedepunkt: 170 °C
Melting Pt: 16…17 °C
Dichte: 0,885 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 140 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043060
CAS-Nummer: 3069-42-9