Chromane-2-carboxylic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55170-1G OR55170-25G OR55170-5G
APOSOR55170-1GEA 29.3 CHF
APOSOR55170-1G APOSOR55170-25G APOSOR55170-5G
Chromane-2-carboxylic acid 95+%
Chromane-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044719
CAS-Nummer: 51939-71-0