6-Brom-2-chlorchinazolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR55165-10G
OR55165-1G
OR55165-5G
APOSOR55165-10GEA
181
CHF
APOSOR55165-10G
APOSOR55165-1G
APOSOR55165-5G
6-Brom-2-chlorchinazolin 97%
6-Bromo-2-chloroquinazoline
Formel:
C₈H₄BrClN₂ MW: 243,4900 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09261000 CAS-Nummer: 882672-05-1 |