4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55150-25G OR55150-5G OR55150-1G
APOSOR55150-25GEA 107 CHF
APOSOR55150-25G APOSOR55150-5G APOSOR55150-1G
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine 99%
4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,03 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00234197
CAS-Nummer: 4472-45-1