4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Formyl-1-methylpyridin-1-ium benzenesulphonate, N-Methylpyridinium-4-carboxaldehyde benzenesulphonate
OR55120-1G
OR55120-5G
APOSOR55120-1GEA
149
CHF
APOSOR55120-1G
APOSOR55120-5G
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
4-Formyl-1-methylpyridinium benzenesulphonate
Formel:
C₁₃H₁₃NO₄S MW: 279,31 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043164 CAS-Nummer: 82228-89-5 |