4,4''-Diiod-p-terphenyl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR55119-1G OR55119-5G
APOSOR55119-1GEA 254 CHF
APOSOR55119-1G APOSOR55119-5G
4,4''-Diiod-p-terphenyl 98%
4,4''-Diiod-p-terphenyl
Formel: C₁₈H₁₂I₂
Melting Pt: 328 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 19053-14-6