2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Dicyclohexyl(2'-methyl-[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methyl-)-1,1'-biphenyl, MePhos, 2-Dicyclohexylphosphino-2'-methylbiphenyl
OR55088-100G
OR55088-25G
APOSOR55088-100GEA
293
CHF
APOSOR55088-100G
APOSOR55088-25G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
2-(Dicyclohexylphosphino)-2'-methylbiphenyl
Formel:
C₂₅H₃₃P MW: 364,513 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03094577 CAS-Nummer: 251320-86-2 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)