Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR55064-5G OR55064-25G
APOSOR55064-5GEA 31.4 CHF
APOSOR55064-5G APOSOR55064-25G
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate 99%
Diethyl furan-2,5-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Melting Pt: 45…47 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00449457
CAS-Nummer: 53662-83-2