(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (S)-2-Chloro-1-phenylethanol, (S)-(+)-alpha-(Chloromethyl)benzyl alcohol
OR55062-1G OR55062-250MG
APOSOR55062-1GEA 95.8 CHF
APOSOR55062-1G APOSOR55062-250MG
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Formel: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Dichte: 1.185 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077692
CAS-Nummer: 70111-05-6