6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Hydroxy-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR55042-1G
OR55042-250MG
APOSOR55042-1GEA
66.2
CHF
APOSOR55042-1G
APOSOR55042-250MG
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Formel:
C₁₀H₈O₃ MW: 176,17 g/mol Melting Pt: 164…169 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01076587 CAS-Nummer: 134822-76-7 |