4,4'-Dibrom-2,2'-bipyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4,4'-Dibromo-2,2'-bipyridine
OR55041-1G
OR55041-5G
APOSOR55041-1GEA
78.4
CHF
APOSOR55041-1G
APOSOR55041-5G
4,4'-Dibrom-2,2'-bipyridin 98%
4,4'-Dibrom-2,2'-bipyridin
Formel:
C₁₀H₆Br₂N₂ MW: 313,98 g/mol Melting Pt: 140 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00667763 CAS-Nummer: 18511-71-2 |