Laurinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Dodecansäure
APOSOR55016-5KGEA 237 CHF
APOSOR55016-5KG APOSOR55016-25KG APOSOR55016-1KG
Laurinsäure 98%
Laurinsäure
Formel: C₁₂H₂₄O₂
MW: 200,32 g/mol
Siedepunkt: 225 °C/100mmHg
Melting Pt: 44…46 °C
Dichte: 0,883 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 160–165 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002736
CAS-Nummer: 143-07-7
EINECS: 205-582-1