7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Imidazo[1,2-a]pyridin-7-amine
OR55000-250MG OR55000-1G
APOSOR55000-250MGEA 87 CHF
APOSOR55000-250MG APOSOR55000-1G
7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin
7-Aminoimidazo[1,2-a]pyridin
Formel: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Melting Pt: 139…141 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11052644
CAS-Nummer: 421595-81-5