Ethyl-2-chloracetoacetat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Ethyl 2-chloroacetoacetate
OR5481-100G
APOSOR5481-100GEA 0 CHF
APOSOR5481-100G
Ethyl-2-chloracetoacetat
Ethyl-2-chloracetoacetat
Formel: C₆H₉ClO₃
MW: 164,59 g/mol
Siedepunkt: 107 °C/14mmHg
Melting Pt: < –80 °C
Dichte: 1.19 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009141
CAS-Nummer: 609-15-4
EINECS: 210-180-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II