3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR5478-1G
OR5478-250MG
APOSOR5478-1GEA
0
CHF
APOSOR5478-1G
APOSOR5478-250MG
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)aniline
Formel:
C₁₂H₁₃N₃O₂ MW: 231.26 g/mol Melting Pt: 100…101 °C |
MDL Number:
MFCD01319521 CAS-Nummer: 387350-84-7 |