3-(Methylsulfonyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5476-100G OR5476-25G OR5476-5G
APOSOR5476-100GEA 767 CHF
APOSOR5476-100G APOSOR5476-25G APOSOR5476-5G
3-(Methylsulfonyl)benzoesäure 97%
3-(Methylsulphonyl)benzoic acid
Formel: C₈H₈O₄S
MW: 200,21 g/mol
Melting Pt: 230…238 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216488
CAS-Nummer: 5345-27-7