Tridecansäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
n-Tridecanoic acid, Tridecylic acid
OR54705-100G
OR54705-25G
OR54705-5G
APOSOR54705-100GEA
328
CHF
APOSOR54705-100G
APOSOR54705-25G
APOSOR54705-5G
Tridecansäure 99%
Tridecansäure
Formel:
C₁₃H₂₆O₂ Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00002741 CAS-Nummer: 638-53-9 |