3,3',5,5'-Tetrabrom-2,2'-bithiophen
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR54633-25G OR54633-5G OR54633-1G
APOSOR54633-25GEA 524 CHF
APOSOR54633-25G APOSOR54633-5G APOSOR54633-1G
3,3',5,5'-Tetrabrom-2,2'-bithiophen
3,3',5,5'-Tetrabrom-2,2'-bithiophen
Formel: C₈H₂Br₄S₂
MW: 481,84 g/mol
Melting Pt: 138…143 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00114807
CAS-Nummer: 125143-53-5