Fmoc-(S)-nipecotic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Fmoc-Nip-OH, (S)-1-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
OR54626-5G
APOSOR54626-5GEA 191 CHF
APOSOR54626-5G
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Fmoc-(S)-nipecotic acid
Formel: C₂₁H₂₁NO₄
MW: 351,41 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04112682
CAS-Nummer: 193693-68-4