Propiolaldehyddiethylacetal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Propargylaldehyde diethyl acetal, 3,3-Diethoxypropyne, Propioaldehyde diethyl acetal, Propynal diethyl acetal, 3,3-Diethoxy-1-propyne, 3,3-Diethoxyprop-1-yne
OR54615-25G OR54615-5G OR54615-100G
APOSOR54615-25GEA 52.2 CHF
APOSOR54615-25G APOSOR54615-5G APOSOR54615-100G
Propiolaldehyddiethylacetal 95%
Propiolaldehyddiethylacetal
Formel: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Siedepunkt: 138…139.5 °C
Dichte: 0.894 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 31 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009237
CAS-Nummer: 10160-87-9
UN: 1993
ADR: 3,III