Ethyl-3-methylcrotonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3,3-Dimethylacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3,3-Dimethylacrylate, Ethyl 3-methylbut-2-enoate, 3-Methyl-2-butenoic acid ethyl ester, 3-Methylcrotonic acid ethyl ester, Ethyl 3-Methyl-2-butenoate
OR54610-100G
OR54610-25G
APOSOR54610-100GEA
138
CHF
APOSOR54610-100G
APOSOR54610-25G
Ethyl-3-methylcrotonat 98%
Ethyl-3-methylcrotonat
Formel:
C₇H₁₂O₂ MW: 128,17 g/mol Dichte: 0.92 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 43 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009187 CAS-Nummer: 638-10-8 UN: 3272 ADR: 3,III |