Oxamidsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR54598-100G OR54598-25G
APOSOR54598-100GEA 421 CHF
APOSOR54598-100G APOSOR54598-25G
Oxamidsäure 98%
Oxamidsäure
Formel: C₂H₃NO₃
Melting Pt: 207…210 °C (Zers.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008006
CAS-Nummer: 471-47-6