4-tert-Butylcalix[4]aren
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR54555-5GEA 126 CHF
APOSOR54555-5G APOSOR54555-25G
4-tert-Butylcalix[4]aren
4-tert-Butylcalix[4]aren
Formel: C₄₄H₅₆O₄
MW: 648,93 g/mol
Melting Pt: 342…344 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066280
CAS-Nummer: 60705-62-6