2-Chlor-4-methylbenzonitril 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5455-5G OR5455-1G OR5455-25G
APOSOR5455-5GEA 29.7 CHF
APOSOR5455-5G APOSOR5455-1G APOSOR5455-25G
2-Chlor-4-methylbenzonitril 98+%
2-Chlor-4-methylbenzonitril
Formel: C₈H₆CIN
MW: 151,5900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03094672
CAS-Nummer: 21423-84-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III