Methyl 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid methyl ester, Methyl 1-oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate
OR54535-1G OR54535-5G
APOSOR54535-1GEA 52.2 CHF
APOSOR54535-1G APOSOR54535-5G
Methyl 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate
Methyl 1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₂O₃
MW: 204,23 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00667560
CAS-Nummer: 7442-52-6