Ethyl hydrogen malonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Mono-Ethyl malonate, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid
OR54513-5G
OR54513-25G
APOSOR54513-5GEA
64.5
CHF
APOSOR54513-5G
APOSOR54513-25G
Ethyl hydrogen malonate
Ethyl hydrogen malonate
Formel:
C₅H₈O₄ MW: 132,115 g/mol Siedepunkt: 208 °C Melting Pt: –13 °C Dichte: 1.19 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 113 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00020490 CAS-Nummer: 1071-46-1 |