4-Methyl-2-nitrophenylisocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR54499-1G OR54499-5G
APOSOR54499-1GEA 418 CHF
APOSOR54499-1G APOSOR54499-5G
4-Methyl-2-nitrophenylisocyanat 97%
4-Methyl-2-nitrophenylisocyanat
When melted, may contain small amount of sediment.
Formel: C₈H₆N₂O₃
Melting Pt: 56…58 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014705
CAS-Nummer: 57910-98-2
UN: 3335
ADR: 9,III