1-Amino-3-methoxypropan 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyms: 3-Methoxypropylamin

APOSOR54484-500MLEA 136 CHF
APOSOR54484-500ML
1-Amino-3-methoxypropan 99%
1-Amino-3-methoxypropane
Formel: C₄H₁₁NO
MW: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 120 °C
Dichte: 0,873 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014831
CAS-Nummer: 5332-73-0
UN: 2734
ADR: 8+3,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR