Piperidin-N-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Formylpiperidine, N-Formylpiperidine
OR5448-25G OR5448-5G
APOSOR5448-25GEA 0 CHF
APOSOR5448-25G APOSOR5448-5G
Piperidin-N-carbaldehyd
Piperidin-N-carbaldehyd
Formel: C₆H₁₁NO
Siedepunkt: 221…223 °C
Melting Pt: –31 °C
Dichte: 1.019 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 91 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006483
CAS-Nummer: 2591-86-8
EINECS: 219-986-0