Octadecanal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Octadecyl Aldehyde, Octadecanaldehyde, Stearyl Aldehyde, Stearaldehyde
OR54467-1G OR54467-5G
APOSOR54467-1GEA 66.2 CHF
APOSOR54467-1G APOSOR54467-5G
Octadecanal 95%
Octadecanal
Formel: C₁₈H₃₆O
MW: 268,49 g/mol
Siedepunkt: 215 °C/20mmHg
Melting Pt: 46 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD03790007
CAS-Nummer: 638-66-4