2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR5446-1G OR5446-500MG
APOSOR5446-1GEA 126 CHF
APOSOR5446-1G APOSOR5446-500MG
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
2-[(4-Aminophenyl)thio]-4,6-dimethylpyrimidine
Formel: C₁₂H₁₃N₃S
Melting Pt: 176…180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00203030
CAS-Nummer: 102243-12-9