3,6-Diiodocarbazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,6-Diiodo-9H-carbazole
OR54455-100G OR54455-25G OR54455-5G
APOSOR54455-100GEA 144 CHF
APOSOR54455-100G APOSOR54455-25G APOSOR54455-5G
3,6-Diiodocarbazole
3,6-Diiodocarbazole
Formel: C₁₂H₇I₂N
MW: 419,00 g/mol
Melting Pt: 207 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00450017
CAS-Nummer: 57103-02-3