3,5-Dimethyl-4-isoxazolboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)boronic acid
OR5444-5G OR5444-25G
APOSOR5444-5GEA 31.4 CHF
APOSOR5444-5G APOSOR5444-25G
3,5-Dimethyl-4-isoxazolboronsäure
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Formel: C₅H₈BNO₃
MW: 140,93 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02677945
CAS-Nummer: 16114-47-9