3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54378-250MG
OR54378-1G
APOSOR54378-250MGEA
314
CHF
APOSOR54378-250MG
APOSOR54378-1G
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole 95%
3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole
Formel:
C₁₁H₁₃N₃O Melting Pt: 74…76 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08060968 CAS-Nummer: 87691-89-2 |