Methyl-2-amino-5-hydroxy-4-methoxybenzoate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54344-250MG
APOSOR54344-250MGEA
149
CHF
APOSOR54344-250MG
Methyl-2-amino-5-hydroxy-4-methoxybenzoate 95+%
Methyl-2-amino-5-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₁₁NO₄ MW: 197,19 g/mol Melting Pt: 160 °C (dec.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD17168892 CAS-Nummer: 50413-44-0 |