6-Methyl-1H-indazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54339-1G
OR54339-5G
APOSOR54339-1GEA
26.2
CHF
APOSOR54339-1G
APOSOR54339-5G
6-Methyl-1H-indazol 97%
6-Methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₈N₂ MW: 132.1625 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07781625 CAS-Nummer: 698-24-8 |