2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
OR54338-100G OR54338-25G OR54338-500G
APOSOR54338-100GEA 64.5 CHF
APOSOR54338-100G APOSOR54338-25G APOSOR54338-500G
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan 97%
2-(Brommethyl)-1,3-dioxolan
Formel: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C/27mmHg
Dichte: 1.613 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 62 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003214
CAS-Nummer: 4360-63-8