2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR54329-1G
OR54329-250MG
APOSOR54329-1GEA
158
CHF
APOSOR54329-1G
APOSOR54329-250MG
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
2-(2-Ethoxy-2-oxoethyl)nicotinic acid
Formel:
C₁₀H₁₁NO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00663817 CAS-Nummer: 35969-51-8 |